Documentos Principais
272744
Sigma-Aldrich
Triethoxyarsine
97%
Sinônimo(s):
Arsenic triethoxide, Triethyl arsenite
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5O)3As
Número CAS:
Peso molecular:
210.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
adequação da reação
core: arsenic
reagent type: catalyst
índice de refração
n20/D 1.433 (lit.)
p.e.
162 °C/745 mmHg (lit.)
densidade
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[As](OCC)OCC
InChI
1S/C6H15AsO3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
BUZKVHDUZDJKHI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)