471690
1,3,2-Dioxathiolane 2,2-dioxide
98%
Sinônimo(s):
1,2-Ethylene sulfate, 1,3,2λ6-Dioxathiolane-2,2-dione, 1,3,2-Dioxathiolan-2,2-dioxide, Ethylene sulfate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
pf
95-97 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S1(=O)OCCO1
InChI
1S/C2H4O4S/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2
chave InChI
ZPFAVCIQZKRBGF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?