291250
1,3-Propanesultone
≥99%
Sinônimo(s):
3-Hydroxypropanesulfonic acid γ-sultone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
p.e.
180 °C/30 mmHg (lit.)
pf
30-33 °C (lit.)
densidade
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
O=S1(OCCC1)=O
InChI
1S/C3H6O3S/c4-7(5)3-1-2-6-7/h1-3H2
chave InChI
FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- preparation of poly[2-ethynyl-N-(propylsulfonate)pyridinium betaine], a new ionic conjugated polymer
- preparation of novel poly(4-vinylpyridine) supported acidic ionic liquid catalyst
- preparation of poly((2-(dimethylamino)ethyl methacrylate)-co-3-dimethyl(methacryloyloxyethyl)ammonium propanesulfonate)-coated mesoporous silica nanoparticles
- sulfonation of surface of self-assembled nanoporous silica colloidal crystalline films comprised of 184nm-diameter silica spheres
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
340.7 °F
Ponto de fulgor (°C)
171.5 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?