901588
1,3-Propanesultone solution
1 M in THF
Sinônimo(s):
1,2-Oxathiolane 2,2-dioxide, 3-Hydroxypropanesulfonic acid γ-sultone
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
concentração
1 M in THF
índice de refração
n/D 1.4144
densidade
0.9266 g/mL
InChI
1S/C3H6O3S/c4-7(5)3-1-2-6-7/h1-3H2
chave InChI
FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- preparation of poly[2-ethynyl-N-(propylsulfonate)pyridinium betaine], a new ionic conjugated polymer
- preparation of novel poly(4-vinylpyridine) supported acidic ionic liquid catalyst
- preparation of poly((2-(dimethylamino)ethyl methacrylate)-co-3-dimethyl(methacryloyloxyethyl)ammonium propanesulfonate)-coated mesoporous silica nanoparticles
- sulfonation of surface of self-assembled nanoporous silica colloidal crystalline films comprised of 184nm-diameter silica spheres
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-2.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-18.88 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
901588-25ML | 4061835550838 |
901588-100ML | 4061835517336 |