362824
Acetyltrimethylsilane
97%
Sinônimo(s):
1-(Trimethylsilyl)ethanone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.411 (lit.)
densidade
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H12OSi/c1-5(6)7(2,3)4/h1-4H3
chave InChI
REDWSDBFBCDPNI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
46.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?