246174
Trimethoxymethylsilane
98%
Sinônimo(s):
Methyltrimethoxysilane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.371 (lit.)
pb
102-104 °C (lit.)
densidade
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[Si](C)(OC)OC
InChI
1S/C4H12O3Si/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-4H3
chave InChI
BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a silica source for synthesizing polyethyleneimine-silica (PEI-silica) organic-inorganic hybrid particles.
- To transform hydrophilic ceramic surfaces to hydrophobic by modifying the -OH groups.
- To modify silica aerogels by inducing hydrophobicity and enhancing mechanical properties without affecting transparency.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
48.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
9 °C