175579
Triethoxymethylsilane
99%
Sinônimo(s):
Methyltriethoxysilane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
11 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.383 (lit.)
p.e.
141-143 °C (lit.)
densidade
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Si](C)(OCC)OCC
InChI
1S/C7H18O3Si/c1-5-8-11(4,9-6-2)10-7-3/h5-7H2,1-4H3
chave InChI
CPUDPFPXCZDNGI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- An oxidizing catalyst known with excellent features such as selectivity, stability, and recyclability.
- A hydrogel heterogeneous platinum catalyst applicable in the chemoselective hydrogenation of nitroarenes.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
34 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
175579-1KG | |
175579-250G | 4061838752383 |
175579-50G | 4061838752390 |