699713
Isobutyltriethoxysilane
≥95%
Sinônimo(s):
Triethoxy(isobutyl)silane, Isobutyltriethoxysilane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4 (lit.)
p.e.
165 °C/400 mmHg (lit.)
190-191 °C (lit.)
densidade
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Si](CC(C)C)(OCC)OCC
InChI
1S/C10H24O3Si/c1-6-11-14(12-7-2,13-8-3)9-10(4)5/h10H,6-9H2,1-5H3
chave InChI
ALVYUZIFSCKIFP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
140.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?