175609
Triethoxyphenylsilane
98%
Sinônimo(s):
Phenyltriethoxysilane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
pb
112-113 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Si](OCC)(OCC)c1ccccc1
InChI
1S/C12H20O3Si/c1-4-13-16(14-5-2,15-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
JCVQKRGIASEUKR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Urinary bladder
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?