Documentos
597007
Sigma-Aldrich
Triethoxy-2-thienylsilane
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O3SSi
Número CAS:
Peso molecular:
246.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4670 (lit.)
pb
78 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Si](OCC)(OCC)c1cccs1
InChI
1S/C10H18O3SSi/c1-4-11-15(12-5-2,13-6-3)10-8-7-9-14-10/h7-9H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
ZRQAIBMAFLMIND-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
A silicon-based nucleophile shown to be reactive in Pd-catalyzed cross-coupling reactions.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
222.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)