52360
Hexadecyltrimethoxysilane
technical, ≥85% (GC)
Sinônimo(s):
Trimethoxyhexadecylsilane
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
≥85% (GC)
forma
liquid
Impurezas
isomers
índice de refração
n20/D 1.44
densidade
0.89 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C19H42O3Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(20-2,21-3)22-4/h5-19H2,1-4H3
chave InChI
RSKGMYDENCAJEN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
247.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
119.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Silica is a very popular inorganic nanomaterial used in a wide range of applications including fillers for rubber, catalyst supports, separation media, carriers in food and agriculture, and abrasive/anticaking agents in cosmetics. It is also widely believed to be an important material for biomedical applications for following reasons.