104817
Trichloro(octadecyl)silane
≥90%
Sinônimo(s):
Octadecyltrichlorosilane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
<5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥90%
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
pb
223 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C18H37Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19,20)21/h2-18H2,1H3
chave InChI
PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
404.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
207 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Os clientes também visualizaram
Artigos
Flexible electronic circuits and displays based on organic active materials are future generations of products that may eventually enter mainstream electronics market.
Protocolos
Fabrication of Poly(triaryl amine) Field-effect Transistors