452807
Trichloro(3,3,3-trifluoropropyl)silane
97%
Sinônimo(s):
3,3,3-Trifluoropropyl-trichlorosilane
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.386 (lit.)
pb
114 °C (lit.)
densidade
1.419 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl3F3Si/c4-10(5,6)2-1-3(7,8)9/h1-2H2
chave InChI
WEUBQNJHVBMUMD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Fluorinated polyhedral oligomeric silsesquioxane (F-POSS) by base-catalyzed condensation.
- 3,3,3-Trifluoropropyltrimethoxysilane by alcoholysis reaction with methanol.
It can also be used as a silanizing agent to coat the inner surface of pipettes in order to investigate the electrical charging of droplets discharged from the micropipette.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
113.7 °F - closed cup - (own results)
Ponto de fulgor (°C)
45.4 °C - closed cup - (own results)
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?