235725
Trichloro(octyl)silane
97%
Sinônimo(s):
Octyltrichlorosilane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
p.e.
233 °C/731 mmHg (lit.)
densidade
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C8H17Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11/h2-8H2,1H3
chave InChI
RCHUVCPBWWSUMC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
235725-500G | |
235725-5G | |
235725-100G | 4061838785213 |