107778
Allyltrichlorosilane
95%
Sinônimo(s):
Propen-3-yltrichlorosilane, Trichloro(2-propenyl)silane, Trichloro-2-propen-1-ylsilane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 16.1 °C)
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.443 (lit.)
p.e.
116 °C/750 mmHg (lit.)
densidade
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Si](Cl)(Cl)CC=C
InChI
1S/C3H5Cl3Si/c1-2-3-7(4,5)6/h2H,1,3H2
chave InChI
HKFSBKQQYCMCKO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?