Documentos Principais
Z804088
Specac® Omni Cell windows
CaF2, 41mm x 23mm x 4mm, for Omni Cell
Sinônimo(s):
TM=["Specac"] Omni Cell Viewports
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiais
CaF2
embalagem
pkg of 2 ea
fabricante/nome comercial
Specac Ltd
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
tamanho
41 mm × 23 mm , rectangular
Descrição geral
Specac® Omni Cell windows [CaF2, 41 mm x 23 mm x 4 mm] are accessories mainly for use with Specac® Omni Cell demountable cell system for IR spectroscopy analysis of liquids, mulls, pastes, and cast film samples.
Informações legais
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)