Documentos Principais
Z800791
Specac® Omni Cell spacers
set of assorted PTFE spacers
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
embalagem
pkg of 1 ea (2 each size)
fabricante/nome comercial
Specac Ltd
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
Descrição geral
Contains 10 assorted PTFE spacers for Specac Omni Cells, 2 of each per thickness: 0.05 mm, 0.10 mm, 0.20 mm, 0.50 mm, 1.00 mm (rectangular).
Informações legais
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)