Z123358
Presslok demountable cell holder
for window diameter 25 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Produtos recomendados
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
Categorias relacionadas
Descrição geral
Assembly is accomplished by compressing cell plates between barrel assembly and self-locking cover. Highly efficient friction lock makes cell leak-proof. For use with all IR spectrometers. Pathlengths are varied by combinations of different PTFE spacers listed. Requires 25 or 32 mm diam. undrilled crystal windows listed (not included).
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)