Documentos Principais
Z267600
Sigma-Aldrich
Round crystal window
CsI, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Materiais
CsI
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
diâmetro × espessura
25 mm × 4 mm
transmitância
40,000-20,000 (wavenumbers (cm-1))
índice de refração
n/D 1.74 (at 2 μm)
Descrição geral
A soft crystal; soluble in water; hygroscopic; offers an extended transmission range.
Cut and polished quality crystal windows.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z267600-1EA4061833304563