Documentos Principais
Z189855
Sigma-Aldrich
Spinplus® magnetic stirring bar
size 3/4 in. × 3/4 in.
Sinônimo(s):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Materiais
PTFE-coated
cross PTFE-coated bar
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F37144-0034
Comprimento
19.1 mm
Diâmetro
9.5 mm
tamanho
3/4 in. × 3/4 in.
Descrição geral
Cross-shaped bars create a deep vortex for stable operations.
Informações legais
Spinplus is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)