Documentos Principais
Z284092
Sigma-Aldrich
Double Spinfin® magnetic stirring bar
size 25 mm × 22 mm
Sinônimo(s):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Materiais
PTFE-coated (double fin)
PTFE-coated
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F37126-0001
Comprimento
25 mm
Diâmetro
22 mm
tamanho
25 mm × 22 mm
Descrição geral
Disks have fins on top and bottom for complete agitation.
Informações legais
Spinfin is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)