BR137630
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, crosshead
crosshead, H × D 5 mm × 10 mm
Sinônimo(s):
Magnetic Stirring Bars, PTFE
About This Item
Código UNSPSC:
41122401
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Materiais
PTFE-coated
crosshead
fabricante/nome comercial
BRAND 137630
A × Diâmetro
5 mm × 10 mm
Comprimento
10 mm
Diâmetro
5 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Steady spinning position. Excellent stirring action.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)