BR137638
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, crosshead
crosshead, H × D 15 mm × 38 mm
Sinônimo(s):
Magnetic Stirring Bars, PTFE
About This Item
Código UNSPSC:
41122401
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Materiais
PTFE-coated
crosshead
fabricante/nome comercial
BRAND 137638
A × Diâmetro
15 mm × 38 mm
Comprimento
8 mm
Diâmetro
15 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Steady spinning position. Excellent stirring action.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR137638-10EA | 4061831853094 |