Z284211
Spinstar® magnetic stirring bar
fits beaker size, 250 mL
Sinônimo(s):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE-coated (Star)
PTFE-coated
cross
Características
fits beaker size 250 mL
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F37146-0250
Diâmetro
62 mm
Descrição geral
Star-shaped bard create a deep vortex at slow speeds.
Informações legais
Spinstar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP