Documentos Principais
Z284238
Spinstar® magnetic stirring bar
fits beaker size, 400 mL
Sinônimo(s):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Materiais
PTFE-coated (Star)
PTFE-coated
cross
Características
fits beaker size 400 mL
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F37146-0400
Barra D.I.
70 mm
Diâmetro
70 mm
Descrição geral
Star-shaped bard create a deep vortex at slow speeds.
Informações legais
Spinstar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z284238-1EA4061826277478