Z284203
Spinstar® magnetic stirring bar
fits beaker size, 100 mL
Sinônimo(s):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Materiais
PTFE-coated (Star)
PTFE-coated
cross
Características
fits beaker size 100 mL
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F37146-0100
Diâmetro
44 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Star-shaped bard create a deep vortex at slow speeds.
Informações legais
Spinstar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z284203-1EA | 4061826277461 |