Z284130
Spinring® magnetic stirring bar
size 2 in. × 5/16 in.
Sinônimo(s):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Materiais
PTFE-coated
octagonal PTFE-coated
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F37140-0020
Comprimento
50.8 mm
Diâmetro
8 (57.2mm ring O.D) mm
tamanho
2 in. × 5/16 in.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Bars with a removable stabilizing ring to keep bar centered.
Informações legais
Spinring is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z284130-1EA | 4061826277454 |