Z112100
32mm Round cell window
NaCl, Undrilled
Sinônimo(s):
32mm Circular Cuvette Window
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Produtos recomendados
Materiais
NaCl
embalagem
pkg of (contains 1 window)
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
diâmetro × espessura
32 mm × 3 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z112100-1EA | 4061833302545 |