Z150657
Window for PerkinElmer® and Wilks holders
NaCl, Undrilled
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Produtos recomendados
Materiais
NaCl
rectangular
descrição
Polished
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
C × L × A
38.5 mm × 19.5 mm × 4 mm
Categorias relacionadas
Informações legais
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)