Documentos Principais
Z112151
Sigma-Aldrich
32mm Round cell window
NaCl, Drilled
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiais
NaCl
embalagem
pkg of (contains 1 window)
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
diâmetro × espessura
32 mm × 3 mm
Descrição geral
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)