Z267686
Round crystal window
KRS-5, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Produtos recomendados
Materiais
KRS-5
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
diâmetro × espessura
25 mm × 2 mm
transmitância
20,000-25,000 (wavenumbers (cm-1))
índice de refração
n/D 2.37 (at 2 μm)
Categorias relacionadas
Descrição geral
A soft crystal, deforms under pressure; good ATR material.
Cut and polished quality crystal windows.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)