20488
Cleaned Copper Tubing
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
Sinônimo(s):
PRECLEANED COPPER TUBING 1/8IN, 50FT COIL
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
copper tubing (GC plumbing quality)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
tubo C × D.E. × D.I.
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Solvent-washed to ASTM B-280 specifications, plus in-house proprietary cleaning performed, to remove residual hydrocarbons. Use for most GC plumbing applications.
Aplicação
Copper tubing maybe used in the study of paramagnetic resonance spectra of free radicals in liquids like hydrogen peroxide and alcohols.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Paramagnetic resonance study of liquids during photolysis: Hydrogen peroxide and alcohols.
J. Chem. Phys. , 44 (3), 1245-1259 (1996)