Documentos Principais
Z280348
Sigma-Aldrich
PVC laboratory tubing
I.D. × O.D. 1/16 in. × 1/8 in.
Sinônimo(s):
Saint Gobain Versilon ABH02002
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
embalagem
pkg of 100 feet
D.I. × D.E.
1/16 in. × 1/8 in.
tamanho da parede
1/32 in.
Categorias relacionadas
Descrição geral
General-purpose polyvinyl chloride laboratory tubing. Clear, flexible tubing ideal for drains and rinse tubes. Max. temp.: 165°F (73.4°C).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7