Documentos Principais
Z609692
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 0.3 mm × 0.6 mm, L 10 m
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
embalagem
pkg of 10 m
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Bohlender
disponibilidade
not available in USA and Canada
D.I. × D.E.
0.3 mm × 0.6 mm
Comprimento
10 m
tamanho da parede
0.15 mm
Informações legais
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
PTFE Tubing tubing L × O.D. × I.D. 25 ft × 0.085 in. (2.1 mm) × 0.062 in. (1.58 mm)
Supelco
20531
PTFE Tubing
PTFE Tubing L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
58703
PTFE Tubing
PTFE (FEP) Tubing tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
Supelco
20532
PTFE (FEP) Tubing