Z280399
PVC laboratory tubing
I.D. × O.D. 3/8 in. × 1/2 in.
Sinônimo(s):
Saint Gobain Versilon ABH02027
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 100 feet
D.I. × D.E.
3/8 in. × 1/2 in.
tamanho da parede
1/16 in.
Categorias relacionadas
Descrição geral
General-purpose polyvinyl chloride laboratory tubing. Clear, flexible tubing ideal for drains and rinse tubes. Max. temp.: 165°F (73.4°C).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z280399-1PAK | 4061833578704 |