Z267724
Round crystal window
NaCl, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
NaCl
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
diâmetro × espessura
25 mm × 2 mm
transmitância
40,000-62,500 (wavenumbers (cm-1))
índice de refração
n/D 1.52 (at 2 μm)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Very soft, water soluble crystal; low cost and good transmission range; fogs.
Cut and polished quality crystal windows.
Aplicação
- Surgical Treatment of Meniere′s Disease: Investigates the use of round crystal windows in surgical procedures for Meniere′s disease, contributing to improved surgical outcomes and patient care in otolaryngology (Palva T et al., 1976).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)