Documentos Principais
Z805289
Sigma-Aldrich
Round crystal window
KBr, diam. × thickness 20 mm × 2 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiais
KBr
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
diâmetro × espessura
20 mm × 2 mm
Descrição geral
Cut and polished quality crystal windows.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)