Z267627
Round crystal window
KBr, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Produtos recomendados
Materiais
KBr
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
diâmetro × espessura
25 mm × 2 mm
transmitância
40,000-400,000 (wavenumbers (cm-1))
índice de refração
n/D 1.53 (at 2 μm)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Cut and polished quality crystal windows.
Very soft, water soluble crystal; low cost and good transmission range; fogs.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z267627-1EA | 4061833304587 |