Documentos Principais
Z267694
Sigma-Aldrich
Round crystal window
KRS-5, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiais
KRS-5
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
diâmetro × espessura
25 mm × 4 mm
transmitância
10,000-36,000 (wavenumbers (cm-1))
índice de refração
n/D 2.37 (at 2 μm)
Descrição geral
A soft crystal, deforms under pressure; good ATR material.
Cut and polished quality crystal windows.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)