Documentos Principais
Z267732
Sigma-Aldrich
Round crystal window
NaCl, diam. × thickness 25 mm × 5 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiais
NaCl
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
diâmetro × espessura
25 mm × 5 mm
transmitância
40,000-62,500 (wavenumbers (cm-1))
índice de refração
n/D 1.52 (at 2 μm)
Descrição geral
Very soft, water soluble crystal; low cost and good transmission range; fogs.
Cut and polished quality crystal windows.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)