Documentos Principais
Z174971
Round bottom flask
capacity 5 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Screw cap
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Ace Glass 9592-04
capacidade
5 mL
Descrição geral
With cap, FETFE® O-ring, and septum. Threaded <ST/>14/10 joint.
Note: This product is part of a kit. Please refer to the Z510297 web page for additional information.
Informações legais
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)