Z123404
PTFE spacers for Presslok demountable cell holder
diam. 25 mm, pathlength 0.1 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Produtos recomendados
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
Diâmetro
25 mm
percurso óptico
0.1 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z123404-12EA | 4061833302972 |