Documentos
CLS710115
Pyrex® certified volumetric pipette, color-coded, Class A
green, volume 15.0 mL, accuracy: 0.03 mL
Sinônimo(s):
Corning® pipette, CRT/SR, 15 mL, Corning® 7101, Corning® 7101
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
Materiais
borosilicate glass
green
Características
class A
graduation
embalagem
pack of 2 ea
case of 6 ea
fabricante/nome comercial
Corning 7101-15
faixa de medição de volume
15.0 mL, accuracy: 0.03 mL
Comprimento
445 mm
capacidade
15.0 mL
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.