CLS707101
Pyrex® VISTA™ volumetric pipette, Class A
volume 1 mL
Sinônimo(s):
Corning® 70710
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
glass
Características
class A
graduation
embalagem
case of 12 ea
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Corning 70710-1
faixa de medição de volume
1 mL
capacidade
1 mL
Características e benefícios
Pyrex® VISTA™ volumetric pipettes, Class A (volume 1 mL) are manufactured to Class A capacity tolerances as indicated by ASTM E-969.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)