Documentos Principais
CLS710025
Pyrex® pipettes, Class A color-coded reusable
volume 25 mL, accuracy: 0.03 mL
Sinônimo(s):
pipet
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Materiais
glass
Características
class A
graduation
embalagem
case of 12 ea
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Corning 7100-25
Corning 7100
faixa de medição de volume
25 mL, accuracy: 0.03 mL
Comprimento
521 mm
capacidade
25 mL
cor
blue
Descrição geral
Tempered top and tip. Red graduation and markings, color-coded, ASTM E 969.
Outras notas
Manufactured to Class A tolerances as established by ASTM E 694 for volumetric testing and ASTM E 542 for calibration of volumetric ware.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)