Z325171
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric pipette, calibrated To Deliver
capacity 50 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Produtos recomendados
Materiais
AR-Glas®
Agency
according to DIN 12 691
descrição
amber mark: yes
Características
class AS with batch number
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 30518
faixa de medição de volume
50 mL, accuracy: 0.05 mL
Comprimento
540 mm
capacidade
50 mL
Descrição geral
Pipettes come with a detailed batch certificate in each package.
Outras notas
BR30518 (India)
Informações legais
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)