BR13918
BRAND® compact BLAUBRAND® burette, with PTFE stopcock and Schellbach stripe
volume 50 mL, accuracy: ±0.05 mL
Sinônimo(s):
BLAUBRAND®, Burettes, Compact burettes
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
clear borosilicate glass 3.3
Características
subdivision 0.1 mL
fabricante/nome comercial
BRAND 13918
faixa de medição de volume
50 mL, accuracy: ±0.05 mL
Comprimento
800 mm
volume
50 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
BLAUBRAND® Schellbach Stripe - Ring marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips. Class AS
Informações legais
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR13918-1EA | 4061831864038 |