BR13928
BRAND® compact SILBERBRAND burette, with PTFE stopcock
volume 50 mL
Sinônimo(s):
Burettes, Compact burettes, SILBERBRAND
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass (5.4)
fabricante/nome comercial
BRAND 13928
faixa de medição de volume
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
volume
50 mL
Descrição geral
The New Generation of Burettes from BRAND. With PTFE stopcock, fast to dismantle and easy to clean. Simple repair - all individual components replaceable. Borosilicate glass 3.3, removable PTFE stopcock. 25 ml: Error limits according to class B, DIN EN ISO 385. 50 ml: To DIN EN ISO 385, class B.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)