CLS211650
Pyrex® economy-grade burette, with PTFE locking stopcock
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL
Sinônimo(s):
burette, burettes, laboratory burette, Corning® 2116
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
Características
subdivision 0.10 mL
fabricante/nome comercial
Corning 2116-50
faixa de medição de volume
50 mL, accuracy: 0.06 mL
volume
50 mL
Descrição geral
With 2mm bore PTFE stopcock and dustcover. Has tooled top and bottom with white graduations.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)