BR13966
BRAND® Compact BLAUBRAND® Burette
class AS, DE-M, brown glass tube, volume 25 mL
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE stopcock (removable)
borosilicate glass 3.3 (Burette tube with Schellbach stripe)
brown glass tube
Características
class AS DE-M
subdivision 0.05 mL
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 13966
faixa de medição
accuracy: ±0.03 mL
volume
25 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)